Fontos dokumentumok
SHGEA47HH3
Millipore
Millipore Express® SHC, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 0.5/0.2 μm
Szinonimák:
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
OptiScale® 47
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore Express®
parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
9.4 cm (3.70 in.)
Szélesség
2.75 in.
patron névleges hossza
3.70 in. (94 mm)
Átmérő
6.9 cm (2.7 in.)
szűrőfelület
17.7 cm2
bemeneti csatl. átmérője
1/4 in.
kimeneti csatl. átmérője
1/4 in.
Mátrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
buborékpont
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
szerelvény
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Általános leírás
Device Configuration: Capsule
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Analízis megjegyzés
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Jogi információk
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.