SEGPT0045
Steritop® E-GP Funnel-less Sterile Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Szinonimák:
STERITOP® E-GP Eco-friendly Filter Unit
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; irradiated
termékcsalád
Steritop®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 12 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
leírás
2.4 mL (hold-up volume)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
70 mm
kapacitás
150 mL × 1000 mL
Átmérő
9.5 cm
szűrőátmérő
73 mm
szűrőfelület
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
inlet thread(s)
45 mm thread
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
Általános leírás
For more information, please visit ACT DATABASE
The Stericup® E and Steritop® E sterile filters are designed as a Greener Alternative for vacuum sterile filtration that significantly reduces plastic and packaging.
This Steritop® E is a 45 mm thread collar which uses a 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit. The 45 mm thread directly connects to wider neck media bottles (such as Gibco® or glass bottles). Use a 45 mm threaded glass or plastic receiver bottle no larger than 2 liters.
Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications.
Alkalmazás
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.