SEGPT0038
Steritop® E-GP Funnel-less Sterile Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 38 mm (1 1/2 in.) thread, pack of 12 ea, Greener Alternative
Szinonimák:
STERITOP® E-GP Eco-friendly Filter Unit
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; irradiated
termékcsalád
Steritop®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 12 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
leírás
2.4 mL (hold-up volume)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
75 mm
kapacitás
150 mL × 1000 mL
Átmérő
9.5 cm
szűrőátmérő
73 mm
szűrőfelület
40 cm2
Mátrix
Express PLUS™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
inlet thread(s)
38 mm (1 1/2 in.) thread
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
Általános leírás
For more information, please visit ACT DATABASE
The Stericup® E and Steritop® E sterile filters are designed as a Greener Alternative for vacuum sterile filtration that significantly reduces plastic and packaging.
This Steritop® E is a 38mm thread collar which uses a 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit. The 38 mm thread directly connects to our media bottles and majority of other standard commercial media bottles. Use a 45 mm threaded glass or plastic receiver bottle no larger than 2 liters.
Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications.
Alkalmazás
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Cikkek
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Related Content
Stericup® E and Steritop® E sterile filters help reduce laboratory environmental impact by significantly reducing plastic and packaging waste. Both attach directly to commercial media bottles, eliminating the plastic funnel while they eliminate contaminants from media and buffers.