SCGPS01RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Szinonimák:
Steritop Threaded Bottle Top Filter, Steritop®-GP Quick Release Bottle Top Filter, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; irradiated
termékcsalád
Steritop®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
leírás
2.4 mL (hold-up volume)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
74 mm
kapacitás
150 mL
Átmérő
12.5 cm
szűrőátmérő
73 mm
szűrőfelület
40 cm2
tölcsérkapacitás
150 mL
Mátrix
Express PLUS™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Stericup ® and Steritop ® sterile filtration devices use reliable, high-performance membranes for optimum sterile filtration of laboratory reagents, buffers, and media. These devices combine superior flow rates and throughput with low non-specific binding and a stable, no-tip design.
This Steritop ® 150 mL bottle top 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit can be used on bottles with 33 mm openings, designed for vacuum applications.
Alkalmazás
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Related Content
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.