SCWP04700
MCE Membrane Filter, 8.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Cellulose nitrate membrane filter discs, Hydrophilic MCE membrane filter cut discs, MF-Millipore™ Membrane Filter, 8 µm pore size, Mixed Cellulose Ester membrane filter discs
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
szűrő H × Sz
1.9 cm × 4.2 cm
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
135 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
6%
törésmutató
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
8.0 μm pore size
84 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3