LCWG04700
PTFE Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
Szinonimák:
Mitex Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
gridded
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Mitex™
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
130 μm
szín
white
Mátrix
Mitex™
pórusméret
10.0 μm pore size
60 % porosity
buborékpont
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13