Fontos dokumentumok
WHA10400012
Whatman® nitrocellulose filter discs 12 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z696919, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 12 μm, diam. 47 mm, pack of 100 ea
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10400012
Whatman Article No. 28414920 (US reference)
Átmérő
47 mm
pórusméret
12 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the