RAWP04700
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Szinonimák:
Cellulose nitrate membrane filter discs, Hydrophilic MCE membrane filter cut discs, MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size, Mixed Cellulose Ester membrane filter discs
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
1.2 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.