WHA10400112
Whatman® nitrocellulose filter discs 8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z696943, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 8 μm, diam. 47 mm, pack of 100 ea
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10400112
Whatman Article No. 28414925 (US reference)
Átmérő
47 mm
pórusméret
8 μm
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)