SCT280
BioTracker™ Far Red Live Cell Cycle Assay Solution
Human
Szinonimák:
cell cycle dye, cell cycle indicator, cell cycle probe, live cell probe
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
BioTracker™ Far Red Live Cell Cycle Assay Solution,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 50 tests
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)