SCT250
BioTracker™ Spermine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe
Human
Szinonimák:
clickable polyamine probe, live cell probe, polyamine probe, polyamine transport system probe, spermine probe
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
BioTracker™ Spermine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 500 μg
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
MW: 743.35 g/mol
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 494 nm
λem: 510 nm
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3