Fontos dokumentumok
SCM037
Sigma-Aldrich
FibroGRO® Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
Millipore
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type epithelial cells
kiszállítva
dry ice
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg