Merck
AP1002500
Millipore
Cellulose Fiber Membrane Filter
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Absorbent Pad
Méret kiválasztása
100 EA
15 800,00 Ft
15 800,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 24.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
15 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
15 800,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 24.részletek
Anyagok
cellulose fiber
plain filter
white filter
leírás
25 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Paraméterek
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
0.031-0.039 in.
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: AP10
Filter Type: Depth filter
Alkalmazás
  • Air monitoring
  • Environmental monitoring
  • Aerosol contamination monitoring
  • Protecting membrane filters during high pressure or fast flow conditions