Fontos dokumentumok
HAWP04700F1
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm pore size
79 % porosity
material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
47 mm
vastagság:
150 μm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pkg of 100 discs
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pkg of 100 discs
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
2.5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.51
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.45 μm pore size
79 % porosity
buborékpont
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
MF-Millipore membrane filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate. These membranes are biologically inert and have wide analytical and research applications.
Alkalmazás
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 μm pore size has been used in the filtration of the lentiviral supernatant before transfection studies.
Tulajdonságok és előnyök
  • Applicable for environmental monitoring and biological applications.
  • Available as packs of varying pore sizes, black or white color, with or without a gridded surface.
  • Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Mirna Swayden et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (153) (2019-11-26)
Ubiquitin (ub) and ubiquitin-like (ubl) dependent post-translational modifications of proteins play fundamental biological regulatory roles within the cell by controlling protein stability, activity, interactions, and intracellular localization. They enable the cell to respond to signals and to adapt to changes