RAWP02500
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
Ügynökség
in accordance with NIOSH 7400,7402
in accordance with OSHA ID 160
leírás
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.512
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
1.2 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- For use in biological and environmental monitoring applications.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3