Fontos dokumentumok
RAWG04700
Millipore
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 1.2 µm pore size, gridded
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
1.2 μm pore size
82 % porosity
material:
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
47 mm
vastagság:
150 μm
sterilitás:
non-sterile
material
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Minőségi szint
leírás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.512
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
1.2 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: RAWG
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Samantha M Peneyra et al.
Zebrafish, 15(1), 63-72 (2017-10-20)
Pseudoloma neurophilia, a microsporidium that primarily infects neural tissues, is a common pathogen in laboratory zebrafish. The risk of parasite transmission with different spawning apparatuses and the effectiveness of disinfection are unknown. In this study, we spawned uninfected zebrafish with
Cikkek
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.