PC630
Anti-CD3 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-CD3 antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Frozen Sections (1:20-1:100)
Paraffin Sections (1:20-1:100, heat pre-treatment required)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Human tonsil
Egyéb megjegyzések
Clevers, H., et al. 1988. Eur. J. Immunol.18, 705.
Campana, D., et al. 1987. J. Immunol.138, 648.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1