Fontos dokumentumok
PBTK30205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
szűrőfelület
20 cm2
membrán H × Sz
20 cm × 20 cm
matrix
Biomax®
pórusméret
30 kDa NMWCO
alkalmazás(ok)
industrial qc (particle separation)
kiszállítva
ambient
Jogi információk
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.