Fontos dokumentumok
PLCGC10205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
Méret kiválasztása
5 EA
181 000,00 Ft
181 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 10.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 EA
181 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
181 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 10.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Anyagok
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Minőségi szint
szűrőfelület
20 cm2
membrán H × Sz
20 cm × 20 cm
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
10 kDa NMWCO
alkalmazás(ok)
industrial qc (particle separation)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCGC
Alkalmazás
Ultrafiltration, high recovery purification
Jogi információk
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3