Fontos dokumentumok
1.25064
Millipore
MiniChrom Column Eshmuno® S, 1 ml
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
termékcsalád
Eshmuno®
parameter
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Oszlop belső átmérő × H
8 mm × 20 mm
térfogat
1 mL
mátrix aktív csoport
Polyvinyl Ether
átlagos részecskeméret
85 μm
kapacitás
~165 mL, resin binding capacity
alkalmazás(ok)
mAb
recombinant protein
vaccine development
elválasztástechnika
cation exchange
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
8 x 20mm
Tulajdonságok és előnyök
Eshmuno® S chromatography resin enables:
  • Purification of basic and neutral proteins (e.g., antibodies) and peptides specifically designed for highly productive downstream bioprocessing
  • High flow rate applications
  • High separation efficiency over a broad range of flow rates with a rigid matrix and optimized pore structure
  • Tentacle technology which provides high yield, selectivity, and focused elution
  • Multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Analízis megjegyzés
Appearance: passes test
Jogi információk
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany