Fontos dokumentumok
PBTK07610
Millipore
PES Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 76 mm
Szinonimák:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
30 kDa NMWCO
material:
polyethersulfone membrane
szűrőátmérő:
76 mm
szűrőfelület:
41.8 cm2
material
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Biomax®
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
szűrőátmérő
76 mm
szűrőfelület
41.8 cm2
pórusméret
30 kDa NMWCO
kiszállítva
ambient
Általános leírás
  • Ultrafiltration cut disc membranes in Biomax® polyethersulfone (PES) are ideal for protein concentration, purification, and desalting.
  • Optimized for concentrating or desalting serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
  • A wide range of pore sizes is available to suit your application needs.
Alkalmazás
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 76 mm diameter
Kapcsolódás
Replaces: 13242
Jogi információk
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1