Fontos dokumentumok
PBHK02510
Millipore
PES Membrane Filter, 100 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
Szinonimák:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
100 kDa NMWCO
material:
polyethersulfone membrane
szűrőátmérő:
25 mm
szűrőfelület:
4.1 cm2
material
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Biomax®
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
szűrőátmérő
25 mm
szűrőfelület
4.1 cm2
pórusméret
100 kDa NMWCO
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
100 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
Jogi információk
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1