D9527
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 43 mm (1.7 in.)
Szinonimák:
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
About This Item
Javasolt termékek
átlagos átmérő
27 mm , when full
átlagos lapos terület szélesség
43 mm (1.7 in.)
kapacitás
~175 mL/ft
Kiszerelés
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Dialysis Tubing