P3B050A01
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
50kDa, A Screen, 0.11 m2
Szinonimák:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
About This Item
Javasolt termékek
material
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Minőségi szint
Jellemzők
holdup volume 9 mL (in feed channel)
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
2.3 cm (0.90 in.)
Hosszúság
20.6 cm (8.1 in.)
Szélesség
5.6 cm (2.2 in.)
membránfelület
0.11 m2
gravimetriás extrahálható anyagok
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax® (Membrane)
pórusméret
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Related Categories
Általános leírás
The Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane is perfect for the filtration of monoclonal antibodies and solutions containing albumin, hormones, vaccines and growth factors.
This P3B050A01 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 50 kDa NMWCO, a Biomax® 50 membrane, and dimensions measuring 2.3 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Tulajdonságok és előnyök
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1