Fontos dokumentumok
NSRULER-11000
Millipore
Volume Indicator Ruler, 1000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
PVC
termékcsalád
NovaSeptum®
gyártó/kereskedő neve
NovaSeptum®
Hosszúság
325 mm ± 1
Szélesség
30.0 mm ± 1.0
vastagság
30 μm ± 1
alkalmazás(ok)
sterile sampling
kompatibilitás
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Jogi információk
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany