Merck
NM0044
Millipore
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Szinonimák:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Méret kiválasztása
1 EA
1 696 000,00 Ft
1 696 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
1 696 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
eCl@ss:
32010310
1 696 000,00 Ft
Készletenrészletek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
NovaSeal
kompatibilitás
for use with NovaSeal pinch pipes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3