Fontos dokumentumok
NM0043
Millipore
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug
Szinonimák:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
eCl@ss:
32010310
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
NovaSeal
kompatibilitás
for use with NovaSeal pinch pipes
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3