MXSMEND48
Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Szinonimák:
m-Endo LES Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP International standards
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Forma
plate (pre-poured agar)
eltarthatósági idő
6 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
gyártó/kereskedő neve
Milliflex Oasis®
tárolási körülmény
protect from light (right side up)
szín
slightly opalescent rose
bemenet
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
alkalmasság
suitable for (suitable for solid cultivation)
coliforms
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with Milliflex Oasis® System
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Táptalaj
Analízis megjegyzés
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) as negative control
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2