MXSMC0120
Milliflex Solid Media Cassette
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
plate (solid agar)
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
Milliflex®
bemenet
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.