MMRECVERY
MILLIFLEX OASIS® filtration unit
volume 100 mL
Szinonimák:
Filtration apparatus, Filtration device, Filtration funnel, Filtration system
About This Item
Javasolt termékek
material
styrene-butadiene device
Minőségi szint
Ügynökség
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
sterilitás
electron beam irradiated
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pack of 24
gyártó/kereskedő neve
Milliflex Oasis®
technika/technikák
: suitable using growth promotion accessory
térfogat
100 mL
alkalmasság
suitable for (suitable for solid cultivation)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with Milliflex Oasis® System
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Simple funnel transfer to the pump
- Sample protection with the hinged lid on the funnel
- Accurate sample volume with the clear funnel, visible level indicators, and hydrophobic material
- Optimal, touch-free membrane to culture media transfer
- Effortless funnel separation
Kiszerelés
- Units are packed by8 on 2 detachable trays.
- Each box contains 24 units: 3 bags of 8 units.