Fontos dokumentumok
MSPA75
MPAGE®® Mini Spacer Plates
0.75 mm
Szinonimák:
mini gel plates
About This Item
UNSPSC kód:
41105312
Terméknév
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
material
glass plate
kiszerelés
pkg of 5 packs
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Sz × Ma
10.1 cm × 8.3 cm
gélméret
8.3 cm × 10.1 cm
gél vastagság
0.75 mm
Általános leírás
Use 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 0.75 mm thickness.
Kompatibilitás
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
Jogi információk
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.