MSPA15
MPAGE®® Mini Spacer Plates
1.5 mm
Szinonimák:
mini gel plates
About This Item
Javasolt termékek
product name
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
material
glass plate
kiszerelés
pkg of 5 packs
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Sz × Ma
10.1 cm × 8.3 cm
gélméret
8.3 cm × 10.1 cm
gél vastagság
1.5 mm
Általános leírás
Kompatibilitás
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
- 1.5 mm, 10 wells
- 1.5 mm, 15 wells
Jogi információk
kapcsolódó termék
Cikkek
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.