LUXGCS
mPAGE® Lux Curing Station
Szinonimák:
gel curing instrument
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 - 240 V, 1.5 A
leírás
Instrument for curing mini gels using UV light, does not include casters, plates or combs.
kiszerelés
pkg of 1 pack
gyártó/kereskedő neve
mPAGE®
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15-30 °C ambient temp. limit
20-80% humidity limit (non-condensing)
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
H
>2000 m , altitude
H × Sz × Ma
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
gélméret
8.3 cm × 10.1 cm
gél vastagság
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
lyukméret × térfogat
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL)
1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL)
1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
lyuktérfogat
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Komponensek
Kompatibilitás
- mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
- mPAGE® Lux Masked Short Plates
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System
Cikkek
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.