Fontos dokumentumok
C15M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Szinonimák:
mini gel combs
About This Item
UNSPSC kód:
41105312
NACRES:
NC.01
Terméknév
mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
kiszerelés
pkg of 5 packs
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Sz × Ma
10.1 cm × 8.3 cm
gélméret
8.3 cm × 10.1 cm
gél vastagság
1.5 mm
lyukméret
15 wells
lyuktérfogat
39 μL
Általános leírás
Use mPAGE® Combs 1.5mm 15 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Kompatibilitás
Compatible with with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Jogi információk
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocols
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Bevezetés a PAGE-ba. Ismerje meg az SDS-PAGE hátterét és a fehérjék méret szerinti elválasztásának protokollját poliakrilamid gélben.