MSP000953
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Szinonimák:
Durapore Cartridge Filter 30 in. 0.22 μm Code 7
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
termékcsalád
Durapore®
EMPROVE® Filter
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
30 in.
Szélesség
2.7 in.
patron névleges hossza
30 in. (75 cm)
szűrőfelület
2.07 m2
szennyeződések
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤60 mg/cartridge
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm
bemenet
sample type liquid
patronkód
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.