Fontos dokumentumok
MIACTUB01
Millipore
Microfil® Silicon Tubing
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
Méret kiválasztása
1 EA
40 900,00 Ft
40 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
40 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116129
NACRES:
NB.24
40 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Anyagok
silicone
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Microfil® with S-Pak®
bemenet
sample type beverage(s)
sample type food(s)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
kompatibilitás
for use with Microfil® filtration system
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The silicon tubing is an additional accessory of the Microfil® filtration system. The Microfil® filtration system is a simple and reliable solution for routine microbiological testing. The push-fit design of the Microfil® funnels seals tightly to manifold supports without the need for clamps or O-rings. The tube is used to connect the pump to the manifold or filtration apparatus using the Tee connectors. The tubing is autoclavable, 5 m long, with an internal diameter of 9.5 mm.
Alkalmazás
The silicon tubing is an additional accessory of the Microfil® filtration system used in general microbiological analysis of beer, bottled water, pharmaceutical products analysis, environmental analysis, bioburden testing, and water monitoring.
Jogi információk
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany