XX2504735
Vacuum Filtration Manifold
3-place, stainless steel, for simultaneous filtration of three samples
Szinonimák:
Vacuum Filtration unit, 3-Place Manifold
About This Item
Javasolt termékek
material
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
kiszerelés
pkg of 1 unit
H
15.2 cm (6 in.)
Hosszúság
45.1 cm
Szélesség
15.2 cm
súly
5 kg
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
szerelvény
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Connect three filter holders to one Vacuum source
- Each vacuum filtration station uses a separate control valve
Elkészítési megjegyzés
Autoclave at 121°C