EZFITMIHE
EZ-Fit® Manifold Filtration Head
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
Szinonimák:
Compatible with Microfil® filtration units, Microfil® Filtration head
About This Item
Javasolt termékek
material
316L stainless steel
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
kiszerelés
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
alkalmazás(ok)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
kiszállítva
ambient
Kiszerelés
EZFITMIHE3: 3 units
Comes with the porous membrane support EZFITFRIT3