Fontos dokumentumok
Z103071
Sigma-Aldrich
Jacketed addition funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kapacitás
250 mL
Általános leírás
For use with dry-ice/acetone slush or other suitable coolant.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)