MABT37
Anti-Dentin sialoprotein Antibody, clone 2C12.3
clone 2C12.3, from mouse
Szinonimák:
Dentin sialophosphoprotein, Dentin phosphoprotein, Dentin phosphophoryn, DPP2.Dentin sialoprotein, DSP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C12.3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Dspp(666279)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:250-1,000 dilution of this antibody detected Dentin sialophosphoprotein in mouse and rat teeth tissues.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse and rat teeth tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1