MABT330
Anti-Lamin A (mature) Antibody, clone 4A4-A4
clone 4A4-A4, from mouse
Szinonimák:
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, 70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A4-A4, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LMNA(4000)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in wild type mouse fibroblasts cells.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Lamin A (mature) in 10 µg of A431 and THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in EDMD and FPLD fibroblasts (Roblek, M., et al. (2010). PLOS ONE. 5(5):e10604).
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Lamin A (mature) in pre-lamin A and Lamin A (mature).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A (mature) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1