MAB4073
Anti-CD44v6 Antibody, exon v6, clone VFF-18
clone VFF-18, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VFF-18, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD44(960)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry on paraffin embedded sections after microwave treatment (1 x 5 min). Antibody may be used at a concentration of 1 - 2 μg/mL.
Immunocytochemistry on cell smears.
Western blot
Flow cytometry: 1:20 dilution
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2