MABS831
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Antibody, N-SH3 Antibody, clone 1D5.1
clone 1D5.1, from mouse
Szinonimák:
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha, PI3-kinase subunit p85-alpha, PI3K regulatory subuni
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D5.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIK3R1(5295)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 Kinase, p85, N-SH3 in 10 µg of NIH/3T3 L1 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1