05-1059
Anti-phospho-p38α(Thr180/Tyr182) Antibody, clone 8.78.8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 8.78.8, from rabbit
Szinonimák:
CSAID-binding protein, Csaids binding protein, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAX-interacting protein 2, Mitogen-activated protein kinase p38 alpha, cytokine suppressive anti-inflammato
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8.78.8, monoclonal
faj reaktivitás
human, vertebrates, mouse
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
MAP Kinases
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Minőség
Western Blot Analysis: 1:5,000-1:10,000 dilution of this antibody was used to detect p38 phosphorylated on Thr180/Tyr182 in anisomycin-treated HeLa and NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1