MABS61
Anti-PARG Antibody, clone D8B10
clone D8B10, from mouse
Szinonimák:
poly (ADP-ribose) glycohydrolase, poly(ADP-ribose) glycohydrolase 60 kDa isoform
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
D8B10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PARG(8505)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Chromatin Biology
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PARG on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1