MABS436
Anti-ATE1 Antibody, clone 6F11
clone 6F11, from rat
Szinonimák:
Arginyl-tRNA--protein transferase 1, Arginyltransferase 1, R-transferase 1, Arginine-tRNA--protein transferase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F11, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATE1(11101)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATE1 in ATE1 isoforms and mouse liver extract tissue lysate (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ATE1 in immunostaining and cell extract preparation, immortalized mouse embryonic fibroblasts derived from wild-type and Ate1 cells (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ATE1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1