MABC535
Anti-BIRC2/IAP-2, clone 1E1-1-10 Antibody
clone 1E1-1-10, from rat
Szinonimák:
Baculoviral IAP repeat-containing protein 2, Inhibitor of apoptosis protein 2, IAP-2, mIAP-2, mIAP2, cIAP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E1-1-10, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BIRC2(329)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BIRC2/IAP-2 in HeLa and Raji cell lysate (Gerlach, B., et al. (2011). Nature. 471(7340):591-596.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BIRC2/IAP-2 in MEF cell lysate (Gerlach, B., et al. (2011). Nature. 471(7340):591-596.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BIRC2/IAP-2 in stable cell lines expressing EYFP cIAP1 RING, or EYFP cIAP1 RING (Silke, J., et al. (2005). Proc Natl Acad Sci USA. 102(45):16182-16187.).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected BIRC2/IAP-2 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1