MABS416
Anti-ABCG5, clone 1B5E10 Antibody
clone 1B5E10, from mouse
Szinonimák:
ATP-binding cassette sub-family G member 5, Sterolin-1, ABCG5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B5E10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ABCG5(64240)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected ABCG5 in A549 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ABCG5 in HL7702, Raji and Jurkat cell lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2