MABN778
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GR) Antibody, clone 5A2
clone 5A2, 1 mg/mL, from rat
Szinonimák:
c9orf72
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5A2, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... C9ORF72(203228)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.2 μg of this antibody detected 10 μg of GR-GST recombinant protein with 15 GR repeats.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1