AB2283
Anti-Tbr2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, eomesodermin homolog (Xenopus laevis), t box, brain, 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EOMES(8320)
mouse ... Eomes(13813)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of Anti-Tbr2 antibody from a previous lot detected Tbr2 in mouse and human brain tissue.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human Brain Tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1